Läs mer
Cole-Parmer™ Myron L™ Analog mätare för totalt upplösta fasta ämnen
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Batterityp:
9V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Underhållsfria, inbyggda elektroder kräver ingen omplatinering
- Automatisk temperaturkompensation minskar temperaturfluktuationer
- Inbyggd cellkopp innehåller självbevarande elektroder som aldrig behöver omplatineras
- Valfri konduktivitetsförlängare (säljs separat) utökar räckvidden med en faktor 10
- Minsta provvolym är 25 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Inbyggt; självkonditionerande cell |
| Visningstyp | Analog |
| Räckvidd (TDS) | 0 till 5000 ppm |
| Upplösning (TDS) | 1, 10, 100 eller 1000 ppm |
| Temperaturkompensation | Automatisk |
| Batterityp | 9V |
| Typ | Bärbar TDS-mätare |
| Batteritid | 17520 hr. |
| Noggrannhet (TDS) | ±2% full skala |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Visa mer |