Läs mer
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Mini Centrifuge
Produktkod. 17254243 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
12 V-adapter
Minicentrifug för bänkmontering
Transportlåda med insatser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17254243
Brand: Thermo Scientific™ 75004087
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vår mest kompakta centrifug, den mySPIN 6 minicentrifug, är idealisk för mikrofiltercellseparationer och HPLC-prover, med adaptrar för att rymma alla större mikrocentrifugrör.
Tillför effektivitet och användarkomfort till dina labbstationer med Thermo Scientific mySPIN 6 mini centrifuger. Ergonomisk design, verktygsfria rotorer och snabbspinnalternativ gör den snabb och enkel att använda. Idealisk för mikrofiltercellseparationer och HPLC-prover, med adaptrar för att passa alla större mikrorör och PCR-rörstilar (2,0, 1,5, 0,5, 0,2 ml) för skräddarsydd användning.
Njut av bekvämlighet på din personliga arbetsstation med våra mest kompakta centrifuger, med:
  • litet footprint för effektiv användning av laboratoriumutrymme
  • Enkel hantering och handflatsformat lock för vänster- eller högerhänta användare
  • Snabbsnurrfunktion
  • Tyst drift, låg vibration
  • Säkerhetsfunktioner inklusive enheten fungerar inte utan locket på plats för säkerhets skull
  • Inkluderar 2 rotorer för att rymma 0,2, 0,5, 1,5, 2,0 ml mikrocentrifugrör och datorR-remsrör
  • Verktygsfritt, snabbt rotorbyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ 12 V-adapter
Produktlinje mySpin 6
Spänning 12 V