Learn More
Thermo Scientific™ mySPIN 6 bärbara kit - centrifug, transportlåda med avdelare, 2 rotorer, förvaringsväska, adaptrar, rörställ
Product Code. 17234243 Shop All Thermo Scientific Products
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Product Code. 17234243
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 75004085
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Vår mest kompakta centrifug, den mySPIN 6 minicentrifug, är idealisk för mikrofiltercellseparationer och HPLC-prover, med adaptrar för att rymma alla större mikrocentrifugrör.
Thermo Scientific™ mySPIN™ 6 Portable Kit är tillgängligt för provseparationer upp till 2 000 xg utförda utanför laboratoriet eller på en avlägsen plats där en alternativ elförsörjning är nödvändig.
Njut av bekvämlighet och hållbarhet med dina behov av separation på distans med vårt bärbara centrifugkit, med:
Lätt att använda:
  • Enkel hantering och handflatsformat lock för vänster- eller högerhänta användare
  • Snabbsnurrfunktion
  • Tyst drift, låg vibration
  • Verktygsfritt, snabbt rotorbyte
  • Säkerhetsfunktioner inklusive enheten fungerar inte utan locket på plats för säkerhets skull
  • Inkluderar 2 rotorer för att rymma 0,2, 0,5, 1,5 2,0 ml mikrocentrifugrör och PCR-remsrör
Bärbar bekvämlighet:
  • Falltestad tålig transparent PC-transportlåda med insatser skyddar mySPIN 6 och dess innehåll
  • 16 rymdrörsställ som kan transportera viktiga prover säkert
  • 12 V biladapter; tillåter mySPIN 6 för att drivas i fält
Användningsområden:
  • Den bärbara centrifugsatsen tillåter separationsflexibilitet för att passa dina fältapplikationsbehov:
    • Stora djur- och boskapsförsök
    • Studentfältarbete, avlägsna fältstationer, marinbiologi
    • Kriminaltekniskt arbete och utryckning
    • Avloppskontroller och vattenföroreningar
    • Jordanalys och mjölkinsamlingstestning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet 6 x 2 mL
Max. Hastighet 6,000 rpm
Max. RCF 2,000 x g
Bullernivå 51–53 dB(A)
Temperaturområde Omgivningstemperatur
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, UL
Typ Bänkcentrifug
Inkluderar mySPIN 6, 6 x 1,5/2,0 ml rotor, 16 x 0,2 ml rörrotor (enkel eller 2 x 8 remsor), 6 röradaptrar 0,2 ml, 6 röradaptrar 0,5 ml, 4 ersättnings-O-ringar, förvaringsväska för rotorer och adaptrar, universal strömadapter H1105/60 utbytbara kontaktadaptrar, 12 V biladapter, Thermo ScientificTM transportlåda, transportboxavdelare, 16 rymdrörsställ, centrifugvagga
Beskrivning mySPIN 6 Portabelt kit komplett
Elektriska krav 110/240 V 50/60Hz med 4 utbytbara kontaktadaptrar och 12 V strömadapter
Garanti 2 år
Kylt Nej
Standarder IEC 61010-1. IEC 61010-2-020 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 510 x 366 x 270 mm
Nettovikt 8.25 lbs (4kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 110/240 V