Läs mer
Micronova™ MZone™ FlatMop™ Moppskydd
Produktkod. 15820510 Handla allt Micronova Produkter
Material:
Texturerad polyester, Polysorb
Texturerad polyester, Uretanskum, Polysorb
Texturerad polyester, polysorb, Polysorb
Mått:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 tum)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 tum)
40,6 x 12,7 cm (16 x 5 tum)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 50
Produktkod. 15820510
Brand: Micronova™ MZSM1116S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
QPSL-ram med STA-seriens handtag eller QDSL med SSU-seriens handtag
Dessa platta moppöverdrag, som tar bort flikar, är idealiska för rengöring och rengöring av alla ytor och utrustning i renrummet. Finns i ett urval av tyger för att möta specifika rengöringsbehov.
De Micronova MZone™ FlatMop™ Moppöverdrag passar på 360:an° snurra SlimLine™ adapter, som kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring. Ett urval av tygalternativ ger utmärkt uppsugningsförmåga, effektiv rengöring och spridning av desinfektionsmedel för specialiserad rengöring. Finns i en mängd olika längder för att matcha ytans storlek, från utrustningsrengöring till ett stort produktionsrum.
  • Slip-on moppöverdrag med platt huvud
  • Glid på adaptrar utan några tillbehör
  • Kan enkelt tas bort genom att dra i Micronova flik
  • Generös skuminredning möjliggör optimal avsättning/uppehållstid för desinfektionsmedel
  • Polyester uretanskum interiörer är helt inneslutna i tyg
  • Finns i ett urval av tyg för specialiserad rengöring
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
    • MegaTex —100 % non-woven polyamid är absorberande med en lätt slipande yta
    • PolyMesh —100 % polyester med ett lager av mesh ger en mild skuryta
  • Finns i en mängd olika längder för att matcha storleken på rengöringsytan
    • 9-tumsskydden är perfekta för små ytor, genomgångar, isolatorer och utrustning
    • 14 och 18-tumsöverdragen är idealiska för golv, väggar, tak och besvärliga hörn
  • Passar på QPSL plastram eller QDSL rostfritt stålram
  • Svängled roterar 360 grader° men kan låsas på 180° för mer kontrollerad rengöring
  • Kompatibel med alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 40,6 x 12,7 cm (16 x 5 tum)
Produkttyp Flat Head Mop Cover
Färg Vitt
Längd (engelska) 16 tum
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 40.6 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Storlek 16 tum
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 24/Cs.
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrumsytor
Färgkodad No
Material Texturerad polyester, Uretanskum, Polysorb