Läs mer
n-1-hexansulfonsyra natriumsaltmonohydrat, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
Beskrivning
Natriumhexansulfonat används vid analys av små organiska föreningar och farmaceutiska produkter och metaboliter genom sådana tekniker som HPLC.
- Den anjoniska sulfonatmotjonen tillåter separation och upplösning av positivt laddade analyter
- På grund av sin låga molekylvikt kommer den inte att bilda miceller i lösning och har därför inget CMC-värde
- För jonparkromatografi
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 –8 °C |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C6H13NaO3S |
| MDL-nummer | MFCD00007542 |
| InChI-nyckel | QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | sodium hexane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.22 |