Läs mer
N-(5-hexynyl)ftalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15430368
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15430368
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53489.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6097-08-1 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
6-amino-1-hexyn framställdes från N-(5-hexynyl)ftalimid som är utgångsmaterialet. Används vid syntes av aminoalkyn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-amino-1-hexyn framställdes från N-(5-hexynyl)ftalimid som är utgångsmaterialet. Används vid syntes av aminoalkyn.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6097-08-1
MDL-nummer MFCD00671372
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(5-Hexynyl)phthalimide
Smältpunkt 68°C to 72°C
Molekylformel C10H10O3
Kvantitet 5 g
Synonym 3-methoxycinnamic acid, 3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, trans-3-methoxycinnamic acid, m-methoxycinnamic acid, trans-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methoxyphenyl-, 2e, trans-m-methoxycinnamic acid
InChI-nyckel LZPNXAULYJPXEH-AATRIKPKSA-N
LEDER COC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O
IUPAC-namn (E)-3-(3-metoxifenyl)prop-2-ensyra
Molekylvikt (g/mol) 178.19
PubChem CID 637668
Formel vikt 227.26
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.