Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-acetyl-L-fenylalanin, 99 %
Produktkod. 11430278
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11430278
Brand: Thermo Scientific Chemicals B23812.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2018-61-3 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
Det är en essentiell aminosyra som produceras för medicinska, foder- och näringstillämpningar, såsom vid framställning av aspartam. Det används som ett antidepressivt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en essentiell aminosyra som produceras för medicinska, foder- och näringstillämpningar, såsom vid framställning av aspartam. Det används som ett antidepressivt medel.
Löslighet
Löslighet i metanol (nästan transparens). Löslig i aceton och etanol (20 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2018-61-3
Molekylformel C11H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 207.23
MDL-nummer MFCD00063158
InChI-nyckel CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N
Synonym n-acetyl-l-phenylalanine, ac-phe-oh, acetyl-l-phenylalanine, acetylphenylalanine, l-n-acetylphenylalanine, s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, phenylalanine, n-acetyl, n-acetyl-3-phenyl-l-alanine, unii-np5bt39467, 2s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 74839
ChEBI CHEBI:16259
IUPAC-namn (2S)-2-acetamido-3-fenylpropansyra
LEDER CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material N-Acetyl-L-phenylalanine
Smältpunkt 166°C to 170°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 207.23
Optisk rotation +40° (c=1 in Methanol)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado