Läs mer
N-Boc-D-treonin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15450449
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15450449
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63647.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 55674-67-4 | C9H17NO5 | 219.24 g/mol
Det är känt att hämma tillväxt och cellväggssyntes av Mycobacterium smegmatis. Används även som syntetisk mellanprodukt för framställning av kirala antibiotika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är känt att hämma tillväxt och cellväggssyntes av Mycobacterium smegmatis. Används även som syntetisk mellanprodukt för framställning av kirala antibiotika.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55674-67-4
Molekylformel C9H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 219.24
MDL-nummer MFCD00037807
InChI-nyckel LLHOYOCAAURYRL-NTSWFWBYSA-N
Synonym boc-d-thr-oh, boc-d-threonine, n-tert-butoxycarbonyl-d-threonine, n-boc-d-threonine, 2r,3s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-hydroxybutanoic acid, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-d-threonine, d-threonine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, pubchem14945, boc-d-thr
PubChem CID 6992541
IUPAC-namn (2R,3S)-3-hydroxi-2-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]butansyra
LEDER C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Boc-D-threonine
Beilstein 2051734
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 219.23
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.