missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

n-butylbensen, 99+%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-79168 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10530171

Brand: Thermo Scientific Acros undefined

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 104-51-8 | C10H14 | 134.22 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 104-51-8
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.22
MDL-nummer MFCD00009463
InChI-nyckel OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
PubChem CID 7705
ChEBI CHEBI:44194
IUPAC-namn butylbensen
LEDER CCCCC1=CC=CC=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material n-Butylbenzene
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -88°C
Färg Färglös
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 183°C
Flampunkt 59°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5(CH2)3CH3
Brytningsindex 1.4880 to 1.49
Kvantitet 50 mL
Beilstein 05,413
Merck Index 15,1551
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol,ether and benzene
Formel vikt 134.22
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Butylbenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.