Läs mer
N-Ethylethylenediamine, 98%
Produktkod. p-7027093
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11435607
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23577.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-72-5 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
N-etyletylendiamin är ett kelatbildande medel som används i mutagenesforskningsstudier. Den genomgår kondensation med 2-hydroxi-3-metoxibensaldehyd. Det bildar också organometalliska rutenium(II)-komplex som hämmar tillväxten i humana äggstockscancercellinjer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-etyletylendiamin är ett kelatbildande medel som används i mutagenesforskning. Den genomgår kondensation med 2-hydroxi-3-metoxibensaldehyd. Det bildar också organometalliska rutenium(II)-komplex som hämmar tillväxten i humana äggstockscancercellinjer.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-72-5
Molekylformel C4H12N2
Molekylvikt (g/mol) 88.154
MDL-nummer MFCD00008166
InChI-nyckel SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-ethyl, 2-aminoethyl ethyl amine, 2-ethylaminoethylamine, ethylenediamine, n-ethyl, ethylaminoethylamine, unii-941mvd708n, 1,2-ethanediamine, n1-ethyl, n-ethyl ethylenediamine
PubChem CID 66071
IUPAC-namn N'-etyletan-1,2-diamin
LEDER CCNCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethylethylenediamine
Densitet 0.837
Kokpunkt 128°C to 130°C
Flampunkt 34°C (93°F)
Brytningsindex 1.44
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1098272
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 88.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.