Läs mer
n-hexan, 99 %, ChromAR™ Lösningsmedel, Macron Fine Chemicals™
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Beskrivning
Macron Fine Chemicals stämpla ChromAR™ lösningsmedel av kvalitet är idealiska för användning i analytiska tester på en mängd olika marknader där konsekvens och tillförlitlighet krävs. Dessa reagenser tillverkas under strikta tillverkningsmetoder för en mängd olika vätskekromatografiapplikationer.
- Konsekventa gradientprofiler för reproducerbara resultat —idealiska för konsekventa mobila faser
- Låg UV-absorbans
- Platta baslinjer
- Låg återstod efter indunstning
- Låga vattennivåer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | n-Hexane |
| Smältpunkt | -95°C |
| Abs. | Max. 0.15 (at 210nm), Max. 0.05 (at 220nm), Max. 0.02 (at 230nm), Max. 0.009 (at 240nm) |
| CAS | 110-54-3 |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.66g/cm3 (at 20°C) |
| Kokpunkt | 69°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | −22°C |
| Tändpunkt | 240°C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).