Läs mer
n-hexan, spektrofotometrisk kvalitet, 95+%, förpackad under argon i återförslutningsbar ChemSeal™ flaskor, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7051659
Kvantitet:
200 mL
800 mL
Förpackningsstorlek:
200ml
800ml
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11318888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041727.AH
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
n-hexan används i formuleringen av lim för skor, läderprodukter och tak, som rengöringsmedel, avfettningsmedel. Det används för att extrahera ätliga oljor från frön och grönsaker, ett opolärt lösningsmedel vid kromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-54-3
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Hexane
Smältpunkt -95°C
Densitet 0.659 g/mL
Kokpunkt 69°C
Kvantitet 200 mL
Flampunkt -23°C (-9°F)
Odör Weak, characteristic
Förpackning ChemSeal™ Flaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.375
UN-nummer UN1208
Beilstein 1730733
Merck Index 14,4694
Löslighetsinformation Soluble in ethyl ether, chloroform. Miscible with ethanol.
Formel vikt 86.18
Procent renhet ≥95%
Kvalitet Spektrofotometrisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.