Läs mer
N-Isopropyl-4-nitroaniline, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15499067
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15499067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52375.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25186-43-0
Molekylformel C9H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 180.207
MDL-nummer MFCD00128997
InChI-nyckel VTSUWHFLMJLYKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropyl-4-nitroaniline, benzenamine, n-1-methylethyl-4-nitro, 4-isopropylamino-nitrobenzene, p-nitrophenyl-isopropylamine, 4-nitro-n-propan-2-yl aniline, n-1-methylethyl-4-nitroaniline, benzenamine,n-1-methylethyl-4-nitro
PubChem CID 32833
IUPAC-namn 4-nitro-N-propan-2-ylaniline
LEDER CC(C)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Isopropyl-4-nitroaniline
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Formel vikt 180.2
Procent renhet ≥97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Isopropyl-4-nitroaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: N-(1-methylethyl)-4-nitrobenzenamine