Läs mer
N-metyl-3-pyrimidin-2-ylbensylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3541130
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10357014
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC56346CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 886851-49-6
Molekylformel C12H13N3
Molekylvikt (g/mol) 199.257
MDL-nummer MFCD09702386
InChI-nyckel AHOVMAYXXRVWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, methyl 3-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyrimidinyl, n-methyl-1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, n-3-pyrimidin-2-yl benzyl methylamine, 2-3-methylamino methyl phenyl pyrimidine, methyl 3-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-2-pyrimidinyl-9ci
PubChem CID 24229568
IUPAC-namn N-metyl-l-(3-pyrimidin-2-ylfenyl)metanamin
LEDER CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.26
Procent renhet 97%