Läs mer
N-metyl-(isokinolin-4-ylmetyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3586864
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10553924
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC04946CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 157610-82-7
Molekylformel C11H12N2
Molekylvikt (g/mol) 172.23
MDL-nummer MFCD09879899
InChI-nyckel PISGLKXJHQKIFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-isoquinolin-4-ylmethyl amine, isoquinolin-4-ylmethyl methyl amine, 4-isoquinolylmethyl methylamine, 4-isoquinolinemethanamine, n-methyl, n-methyl-iso quinolin-4-yl methyl amine
PubChem CID 24229453
IUPAC-namn 1-isokinolin-4-yl-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=C2C=CC=CC2=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(isoquinolin-4-ylmethyl)amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 172.23
Procent renhet 97%