Läs mer
N-Methylcyclohexylamine, 98%
Produktkod. 10071610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
Produktkod. 10071610
Brand: Thermo Scientific Acros 146992500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 100-60-7 | C7H15N | 113.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-60-7
Molekylformel C7H15N
Molekylvikt (g/mol) 113.20
MDL-nummer MFCD00003832
InChI-nyckel XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylcyclohexylamine, methylcyclohexylamine, n-cyclohexylmethylamine, cyclohexanamine, n-methyl, n-methyl-n-cyclohexylamine, methylamino cyclohexane, cyclohexylamine, n-methyl, cyclohexyl methyl amine, n-cyclohexyl-n-methylamine, unii-yh8pf4c1ow
PubChem CID 7514
ChEBI CHEBI:59018
IUPAC-namn N-metylcyklohexanamin
LEDER CNC1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylcyclohexylamine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -8.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 149.0°C
Flampunkt 29°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H11NHCH3
Brytningsindex 1.4545 to 1.4565
Kvantitet 250 mL
Beilstein 12, 6
Löslighetsinformation Solubility in water: 5.4 wt% (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ehter
Viskositet 1.58 mPa.s (20°C)
Formel vikt 113.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methylcyclohexylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.