Läs mer
N-(n-butyl)etylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303067
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11303067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13437.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19522-69-1 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19522-69-1
Molekylformel C6H16N2
Molekylvikt (g/mol) 116.208
MDL-nummer MFCD00025602
InChI-nyckel DFPGBRPWDZFIPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butylethylenediamine, 2-butylamino ethylamine, n1-butylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl butyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-butyl, 2-butylamino-ethylamine, 2-n-butylaminoethylamine, acmc-1bs5m, n-butyl-1,2-ethanediamine, n-butylethane-1,2-diamine
PubChem CID 519668
IUPAC-namn N'-butyletan-1,2-diamin
LEDER CCCCNCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(n-Butyl)ethylenediamine
Densitet 0.836
Kokpunkt 170°C to 171°C
Flampunkt 59°C (138°F)
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2734
Beilstein 1732700
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 116.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.