Läs mer
N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide, 99%
Produktkod. 10030880 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25kg
5kg
Produktkod. 10030880
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
N,N-dicyklohexylkarbodiimid, 99%, C13H22N2, CAS-nummer-538-75-0, karbodiimid, dicyklohexyl, biscyklohexylkarbodiimid, dcc, 1,3-dicyklohexylkarbodiimid, karbodicyklohexylimid, n,n'-dicyklohexylkarbodiimid n,n-dicyklohexylkarbodiimid, dcci, dicyklohexylkarbodiimid, dccd, 1 kg
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kopplingsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 538-75-0
Molekylformel C13H22N2
Molekylvikt (g/mol) 206.33
MDL-nummer MFCD00011659
InChI-nyckel QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexylcarbodiimide, n,n'-dicyclohexylcarbodiimide, dccd, 1,3-dicyclohexylcarbodiimide, dcci, carbodicyclohexylimide, bis cyclohexyl carbodiimide, dcc, n,n-dicyclohexylcarbodiimide, carbodiimide, dicyclohexyl
PubChem CID 10868
ChEBI CHEBI:53090
IUPAC-namn N,N'-dicyklohexylmetandiimin
LEDER C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N′-Dicyclohexylcarbodiimide
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 33.0°C to 35.0°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 122.0°C to 124.0°C (6.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H11N=C=NC6H11
Kvantitet 100 g
Fieser 01,231; 02,126; 03,91; 04,141; 05,206; 06,174; 07,100; 08,162; 09,156; 10,142; 11,173; 13,333; 14,131; 15,131; 16,128
Merck Index 15,3107
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,100g/l dichloromethane
Viskositet 5.81 mPa.s (55°C)
Formel vikt 206.33
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Mass or Waxy Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N''-Dicyclohexylcarbodiimide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.