Läs mer
N,N'-diisopropyletylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11428996
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11428996
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17114.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4013-94-9 | C8H20N2 | 144.26 g/mol
N,N'-dietyletylendiamin används vid framställning av 2-imidazolidinkarboxaldehyder och 1,4,6,9-tetraalkyl-1,4,6,9-tetraaza-5,10-dioxaperhydroantracener genom att reagera med glyoxal. Den fungerar som en ligand och bildar koordinationskomplex med koppar(II), som uppvisar termokroma egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Dietytylendiamin används vid framställning av 2-imidazolidinkarboxaldehyder och 1,4,6,9-tetraalkyl-1,4,6,9-tetraaza-5,10-dioxaperhydroantracener genom att reagera med glyoxal. Den fungerar som en ligand och bildar koordinationskomplex med koppar(II), som uppvisar termokroma egenskaper.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4013-94-9
Molekylformel C8H20N2
Molekylvikt (g/mol) 144.26
MDL-nummer MFCD00008864
InChI-nyckel MFIGJRRHGZYPDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diisopropylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1-methylethyl, 1,2-ethanediamine, n1,n2-bis 1-methylethyl, n,n'-diisopropylethylene diamine, n,n'-di propan-2-yl ethane-1,2-diamine, 1,2-bis isopropylamino ethane, n,n'-disopropylethylene diamine, 1,2-ethanediamine,n1,n2-dipropyl, diped, n,n'-diisopropyl-ethylenediamine
PubChem CID 77628
IUPAC-namn N,N'-di(propan-2-yl)etan-1,2-diamin
LEDER CC(C)NCCNC(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material N,N'-Diisopropylethylenediamine
Densitet 0.798
Kokpunkt 169°C to 171°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Brytningsindex 1.4289
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1735571
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 144.26
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.