Läs mer
N,N-Dimethylacetamide, 99%
Produktkod. 11484313
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
Produktkod. 11484313
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10924.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 127-19-5 | C4H9NO | 87.12 g/mol
N,N-dimetylacetamid används som ett polärt lösningsmedel i organisk syntes såväl som i reaktioner som involverar starka baser som natriumhydroxid. Det används också som lösningsmedel för fibrer som polyakrylnitril, spandex, som hjälpämne i läkemedel, dvs. vumon, busulfex och i limindustrin. Det finner tillämpning som reaktionsmedium vid tillverkning av läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen och mjukgörare. Det används ofta i polymerindustrin på grund av dess höga lösningsförmåga för polymerer med hög molekylvikt och syntetiska hartser. Det spelar en viktig roll som katalysator i olika reaktioner, dvs. cyklisering, halogenering, cynidering, alkylering och dehydrering och ökar utbytet av huvudprodukter. Det används också som ett extraktionsmedel för olja och gaser, i färgborttagningsmedel, vid framställning av fotoresistenta strippmedel och som boosterlösningsmedel i beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N,N-dimetylacetamid används som ett polärt lösningsmedel i organisk syntes såväl som i reaktioner som involverar starka baser som natriumhydroxid. Det används också som lösningsmedel för fibrer som polyakrylnitril, spandex, som hjälpämne i läkemedel, dvs. vumon, busulfex och i limindustrin. Det finner tillämpning som reaktionsmedium vid tillverkning av läkemedel, jordbrukskemikalier, färgämnen och mjukgörare. Det används ofta i polymerindustrin på grund av dess höga lösningsförmåga för polymerer med hög molekylvikt och syntetiska hartser. Det spelar en viktig roll som katalysator i olika reaktioner, dvs. cyklisering, halogenering, cynidering, alkylering och dehydrering och ökar utbytet av huvudprodukter. Det används också som ett extraktionsmedel för olja och gaser, i färgborttagningsmedel, vid framställning av fotoresistenta strippmedel och som boosterlösningsmedel i beläggningar.
Löslighet Blandbar med
vatten, bensen, alkohol, aceton, eter, estrar och ketoner.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-19-5
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.12
MDL-nummer MFCD00008686
InChI-nyckel FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
PubChem CID 31374
ChEBI CHEBI:84254
IUPAC-namn N,N-dimetylacetamid
LEDER CN(C)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Dimethylacetamide
Smältpunkt -20°C
Densitet 0.94
Kokpunkt 165°C to 166°C
Flampunkt 70°C (158°F)
Odör Ammonia-like
Linjär formel CH3CON(CH3)2
Brytningsindex 1.4385
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1737614
Merck Index 14,3227
Löslighetsinformation Miscible with water,benzene,alcohol,acetone,ether,esters and ketones.
Formel vikt 87.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N,N-Dimethylacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: N,N-Dimethylacetamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.