Läs mer
N,N'-dimetyletylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11331547
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11331547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02204.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 110-70-3 | C4H12N2 | 88.154 g/mol
N,N'-dimetyletylendiamin används i DNA-bindande effekt. Det används för att förbättra adsorptionen av koldioxid. Den fungerar som en ligand och bildar koordinationskomplex såsom dinitrato(N,N'-dimetyl-1,2-etandiamin)koppar(II) och diklor(1,4-bis-(difenylfosfino)butan)-(1,2-etylendiamin)rutenium(II).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
N,N′ -Dimetyletylendiamin används i DNA-bindande effekt. Det används för att förbättra adsorptionen av koldioxid. Det fungerar som en ligand och bildar koordinationskomplex som dinitrato(N,N′ -dimetyl-1,2-etandiamin)koppar(II) och diklor(1,4-bis-(difenylfosfino)butan)-(1,2-etylendiamin)rutenium(II).
Löslighet
Blandbar med kloroform och diklormetan.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, starka oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-70-3
Molekylformel C4H12N2
Molekylvikt (g/mol) 88.154
MDL-nummer MFCD00008290
InChI-nyckel KVKFRMCSXWQSNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylethylenediamine, 1,2-bis methylamino ethane, n1,n2-dimethylethane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1,2-ethanediamine, dimethylethylenediamine, sym-dimethylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-dimethyl, 2,5-diazahexane, n,n'-dimethyldiaminoethane, n,n'-dimethylethanediamine
PubChem CID 8070
IUPAC-namn N,N'-dimetyletan-1,2-diamin
LEDER CNCCNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N'-Dimethylethylenediamine
Densitet 0.818
Kokpunkt 118°C to 119°C
Flampunkt 28°C (82°F)
Odör Amine-like
Linjär formel CH3NHCH2CH2NHCH3
Brytningsindex 1.43
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2734
Beilstein 878142
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with chloroform and dichloromethane.
Formel vikt 88.15
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.