Läs mer
N,N'-dimetylurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkode p-7025694
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek
1000g
250g
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11459247
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B21329.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 96-31-1 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96-31-1
Molekylformel C3H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 88.11
MDL-nummer MFCD00008286
InChI-nyckel MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylurea, sym-dimethylurea, urea, n,n'-dimethyl, dimethylurea, symmetric dimethylurea, urea, 1,3-dimethyl, n,n'-dimethylharnstoff, 1,3-dimethyl urea, n,n'-dimethylharnstoff german, unii-wam6dr9i4x
PubChem CID 7293
ChEBI CHEBI:80472
IUPAC-namn 1,3-dimetylurea
LEDER CNC(=O)NC
Tekniske data
Kemiskt namn eller material N,N'-Dimethylurea
Smältpunkt 100°C to 104°C
Densitet 1.14
Kokpunkt 268°C to 270°C (decomposition)
Flampunkt 157°C (314°F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 1740672
Formel vikt 88.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.