Läs mer
N-Phenylbenzylamine, 99%
Produktkod. 10457022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 10457022
Brand: Thermo Scientific Acros 417390050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 103-32-2 | C13H13N | 183.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-32-2
Molekylformel C13H13N
Molekylvikt (g/mol) 183.25
MDL-nummer MFCD00003018
InChI-nyckel GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylbenzylamine, benzylaniline, benzenemethanamine, n-phenyl, phenylbenzylamine, benzylphenylamine, n-monobenzylaniline, aniline, n-benzyl, benzylamine, n-phenyl, benzenamine, n-phenylmethyl, n-benzyl aniline
PubChem CID 66028
IUPAC-namn N-bensylanilin
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylbenzylamine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 34°C to 38°C
Färg Beige-gul till färglös
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 306°C to 307°C
Flampunkt 152°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2NHC6H5
Kvantitet 5 g
Beilstein 12, 1023
Merck Index 15, 1129
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: very soluble in ethanol,ether,soluble in chloroform
Formel vikt 183.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Low Melting Mass
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.