Läs mer
N-propyletylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-2691976 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10195850
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-39-7 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-39-7
Molekylformel C5H14N2
Molekylvikt (g/mol) 102.18
MDL-nummer MFCD00008172
InChI-nyckel CFNHVUGPXZUTRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propylethylenediamine, n-n-propyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-propyl, ethylenediamine, n-propyl, 2-aminoethyl propyl amine, 1,2-ethanediamine, n1-propyl, 2-n-propylamino ethylamine, 2-n-propylaminoethylamine, propylethylenediamine, n-n-propylethylenediamine
PubChem CID 66073
IUPAC-namn N'-propyletan-1,2-diamin
LEDER CCCNCCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Propylethylenediamine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.8200g/mL, 0.82
Kokpunkt 147°C to 150°C
Flampunkt 14°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2NHCH2CH2NH2
Brytningsindex 1.4394 to 1.4414
Kvantitet 5 g
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.