Läs mer
Macherey-Nagel™ N13 polypropen svart 1,3 tjocklek skruvlock
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färg:
Svart
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen, PTFE, Silikon |
| Septum | Silikon Vit / PTFE Röd |
| Tjocklek (metrisk) | 1.3 mm |
| Typ | Stängd topplock |
| Stängningsstorlek | N13 |