Läs mer
Thermo Scientific™ N2 Gas Guard
Produktkod. 10643565 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
3130/3131, 3140/3141 inkubatorer
Produktkod. 10643565
Brand: Thermo Scientific™ 190640
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: 3130/3131, 3140/3141 inkubatorer
Minimera behovet av att ofta byta ut flaskor och minska risken för att ta slut på gas. Thermo Scientific™ Gasskydd för CO 2 och LN 2- tankar är fabriksinstallerade och inbyggda i specificerade CO 2- inkubatorer; specificera vid beställning av inkubatorn. Dessa system passar diskret inuti inkubatorns hölje och samverkar direkt med enhetens strömförsörjning och styrsystem.
  • Fabriksinstallerade system övervakar CO 2 eller N 2 tryck i källtankar
  • Byt automatiskt från en cylinder till en annan när tillförseln i den första tanken är slut (trycket faller under 15psi)
  • Hörbara och visuella larm på inkubatorns kontrollpanel varnar för tankbyten och när båda tankarna är låga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Gasvakt, N2
För användning med (utrustning) 3130/3131, 3140/3141 inkubatorer
Belysning LED
Typ Tillbehör, N2 Gas Guard