Läs mer
BRAND™ Räknekammare, Nageottemönster, BLAUBRAND™ , Dubbelt avgörande
Handla allt Brand Produkter
Inkluderar:
40 x 2,5 mmW rektanglar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad enligt DIN 12 847, inklusive 2 hemacytometer täckglas.
- Den kvadratiska arean på 100 mm 2 är uppdelad i 40 rektanglar med en area på 2,5 mm 2 vardera.
- Denna kammare används vanligtvis för att räkna celler i cerebro-spinalvätskan eller för att räkna nematoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Räkneenhet |
| Modell | Nageotte |
| Kvantitet | 1 Varje |
| För användning med (applikation) | Räkna celler i cerebro-spinalvätskan, eller nematoder. |
| Inkluderar | 40 x 2,5 mmW rektanglar |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu