Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl bänkskiva Beta strålskydd
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4520878
Höjd (metrisk) interiör:
46 cm
61 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
VARNING! Radioaktivt avfall ska aldrig förvaras på bänken under långa perioder och ska kasseras på rätt sätt. Korrekt hantering och förvaring av isotoper kommer att minimera exponeringen för strålning. För standarder relaterade till exponering, se United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, Title 10, Chapter 1, Part 20.
Produktkod. 10352611
Brand: Thermo Scientific™ 67001812
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VARNING! Radioaktivt avfall ska aldrig förvaras på bänken under långa perioder och ska kasseras på rätt sätt. Korrekt hantering och förvaring av isotoper kommer att minimera exponeringen för strålning. För standarder relaterade till exponering, se United States Nuclear Regulatory Commission Rules and Regulations, Title 10, Chapter 1, Part 20.
Skydda labbarbetare med dessa bänkstrålningssköldar, speciellt designade för användning under procedurer som kräver hantering av beta-emitterande isotoper.
Skydda labbarbetare med Thermo Scientific™ Nalgene™ Acrylic Benchtop Beta Radiation Shield, speciellt designad för användning på laboratoriebänken under procedurer som kräver hantering avβ -avger isotoper. Tillverkad av 3/8 tum. (9 mm) tjock akryl, sköldar är transparenta och fristående med en vinklad topp som gör att innehållet i rören bakom skölden kan ses uppifrån. Finns i två storlekar. Uppfyller OSHA Standard 29CFR Part 1910.1030 för användning som skydd mot blodburna patogener.
  • Designad för användning på laboratoriebänken under procedurer som kräver hantering avβ -avger isotoper.
  • Tillverkad av 3/8″ (9 mm) tjock akryl— stannarβ -avger radioaktiva isotoper
  • Transparent med en vinklad topp som gör att innehållet i rören bakom skölden kan ses uppifrån
  • 12″ (305mm) stor plan arbetsyta som minimerar risken för“ heta ställen” på bänkskivan
Inkluderar: Strålningsetiketter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Vinklad topp, Beta Radiation Shield
Material Akryl
Depth (engelska) Interiör 12 tum
Djup (metrisk) interiör 30 cm
Höjd (engelska) Interiör 18 tum
Höjd (metrisk) interiör 46 cm
Tjocklek (engelska) 0,37 tum.
Tjocklek (metrisk) 9 mm
Bredd (engelska) Interiör 30,08 cm
Bredd (metrisk) Interiör 30 cm
Objektbeskrivning Shield Benchtop Beta Acrylic 457 x 305 x 305 mm
Certifikat och efterlevnad Båda sköldarna uppfyller OSHA Standard 29CFR Part 1910.1030 för användning som skydd mot blodburna patogener.