Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Beta Waste Shields
Djup (metrisk) interiör:
28,6 cm
40 cm
Bredd (metrisk) Interiör:
28,6 cm
40 cm
Höjd (metrisk) interiör:
40,6 cm
74 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Omslut helt en stor behållare med fast eller flytande radioaktivt avfall med dessa Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Beta Waste Shields. Sköldar är hopfällbara för bekväm förvaring och tillverkade av 3/8 tum. (9 mm) tjock akryl för att stoppaβ -avger radioaktiva isotoper. Stor, gångjärnsförsedd lucka på locket ger enkel åtkomst till avfallskärlet. En läckagesäker bricka innehåller spill, medan gångjärnshörn gör det möjligt att ta bort behållaren.
- Transparent för enkel visning av innehåll
- Strålning/Transparent
- Kan innesluta en stor behållare med fast eller flytande beta-radioaktivt avfall
- Stor gångjärnsdörr på locket för enkel åtkomst till avfallsbehållare
- Hörn med gångjärn för att ta bort behållare
- Stor storlek rymmer en 20L Nalgene carboy och standard papperskorgar i occie storlek
- Liten storlek rymmer en 10L Nalgene carboy
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Akryl |
| Djup (engelska) Exteriör | 18 tum |
| Depth (engelska) Interiör | 16 tum |
| Djup (metrisk) Exteriör | 45.7 cm |
| Djup (metrisk) interiör | 40 cm |
| Höjd (engelska) Exteriör | 29,3 tum. |
| Höjd (engelska) Interiör | 29 tum. |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 74.7 cm |
| Höjd (metrisk) interiör | 74 cm |
| Tjocklek (engelska) | 0,37 tum. |
| Visa mer |