Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Akryl Burets med PMP Spets, TFE Avstängningskran och plugg
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4522028
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Ej för användning med alkoholer och organiska lösningsmedel. Exponering för dessa lösningar kommer att orsaka omedelbar skada.
Produktkod. 15282249
Brand: Thermo Scientific™ 36500025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ej för användning med alkoholer och organiska lösningsmedel. Exponering för dessa lösningar kommer att orsaka omedelbar skada.
Utför applikationer noggrant med dessa akrylbureter med PMP spets, TFE kran och plugg, som möts ASTM E287 standarder.
Säkerställ repeterbara, exakta resultat med Thermo Scientific™ Nalgene™ Brytsäkra akrylburetter som möts ASTM E287 standarder. Dessa akrylbureter är kristallklara, hållbara, enkla att använda och säkrare än glas. Undvik chips, trasiga spetsar,
  • Buret is durable and unaffected by diluted acids and bases (except hydrofluoric acid and ammonium hydroxide) used as titrants
  • pH range of 1-14 is ideal; compatible with up to 5% wt/wt acids and up to 30% bases accomodating a wide range of tirants
  • Transparent/Graduated
  • Class B, Meet ASTM E287
  • Replacement stopcock available for 25mL buret only (3650-0025), order item 713650-1025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 528 mm
Material Akryl
Examen 0.1 mL
Antal per förpackning 1
nr per ärende 4
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,06 ml
Typ Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ASTME287