Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Certifierade lågpartiklar HDPE-flaskor med smal mun med förslutning: Lab Pack
Description
Thermo Scientific™ Nalgene Certifierade lågpartiklar HDPE-flaskor med smal mun har extremt låg spårmetallhalt, vilket gör dem till ett utmärkt val för förvaring av kemikalier med hög renhet. Tillverkning i kontrollerad miljö minimerar partikelförorening. Smala flaskor med certifierade låga partikelhalter används av avsändare som designar och monterar kombinationsförpackningar för kemikalier med hög renhet.
- Läcksäker†
Innehåller:
Förslutningar av polypropen
Rekommenderas för:
Lagring och transport av mikroelektroniska eller biologiska reagenser
Ett provproduktcertifikat som ger cytotoxicitet, USP Klass VI, FDA Compliance —21 CFR och annan information om regelefterlevnad är tillgänglig eller kan begäras från vår
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Flaskor med låg partikelform |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 18 mm |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 72 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Show More |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.