Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tankar av polypropen med sluten kupol
Beskrivning
Förvara, blanda och dispensera reagenser i Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome polypropentankar, designade för användning som slutna inneslutningssystem. Tankarna erbjuds i storlekar från 75 till 380L, och har en 150 mm halsöppning försedd med en packning för säker förslutning.
- Tankar kan vara försedda med tappar
- Autoklaverbara tankar och förslutningar har polypropenkonstruktion
Kompatibel med:
Används med tankförslutning med sluten kupol med mixerstödenhet (fabrikant nr 2651-0200), BioTech overheadmixer (fabrikant nr 2653-0010 och 2653-0020) och nedre sammansättningar för BioTech-blandare (fabrikant. nr. 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075& 2654-0100).
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Följ FDA Reg. 177.1520 och USP Klass VI |
| Diameter (engelska) Yttre | 18,5 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 47 cm |
| Typ | Tank med sluten kupol |
| Material | Polypropen |
| Kapacitet (engelska) | 30 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 115 L |
| Höjd (engelska) | 38.625 tum. |
| Höjd (metrisk) | 98.1 cm |
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.