Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tankar av polypropen med sluten kupol
Produktkod. 10469970
Kapacitet (metrisk):
75 L
115 L
210 L
378.5 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10469970
Brand: Thermo Scientific™ 26500055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara, blanda och dispensera reagenser i Thermo Scientific™ Nalgene™ Tankar av polypropen med sluten kupol.
Förvara, blanda och dispensera reagenser i Thermo Scientific™ Nalgene™ Closed-Dome polypropentankar, designade för användning som slutna inneslutningssystem. Tankarna erbjuds i storlekar från 75 till 380L, och har en 150 mm halsöppning försedd med en packning för säker förslutning.
Funktioner
  • Tankar kan vara försedda med tappar
  • Autoklaverbara tankar och förslutningar har polypropenkonstruktion
Kompatibel med:
Används med tankförslutning med sluten kupol med mixerstödenhet (fabrikant nr 2651-0200), BioTech overheadmixer (fabrikant nr 2653-0010 och 2653-0020) och nedre sammansättningar för BioTech-blandare (fabrikant. nr. 2654-0030, 2654-0055, 2654-0075& 2654-0100).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Följ FDA Reg. 177.1520 och USP Klass VI
Diameter (engelska) Yttre 22 tum
Diameter (metrisk) Yttre 56 cm
Typ Tank med sluten kupol
Material Polypropen
Kapacitet (engelska) 55 gal.
Kapacitet (metrisk) 210 L
Höjd (engelska) 39,5 tum
Höjd (metrisk) 100.3 cm
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.