Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Conical Oak Ridge Graduated Polypropylene Centrifuge Tube
Beskrivning
Carry out a variety of applications with these tubes, which combine the superior separation and pelleting of a conical tube with the higher sealing capability of an Oak Ridge tube. Thermo Scientific™ Nalgene™ Conical Oak Ridge Graduated Polypropylene Centrifuge Tubes can be used in a refrigerated or non-refrigerated centrifuge and can spin up to 10,000 x g with the supplied closure and up to 50,000 x g when equiped with a sealing cap (Cat. No. DS3132-0024), sold separately. Conical tube adapter required (Cat. No. DS3147-0050), sold separately.
- Feature silk-screened graduations from 5 to 35mL in 1mL increments
- Can withstand forces to 50,000 x g in refrigerated or non-refrigerated centrifuges—requires adapter DS3147-0050 and sealing cap DS3132-0024 both sold separately
- Supplied with polypropylene linerless closures for leakproof† performance up to 10,000 x g - requires adapter DS3147-0050
- Polypropylene copolymer tubes are translucent and offer better chemical resistance than polycarbonate; repeatedly autoclavable
- Tubes must be filled to at least 80% capacity for proper performance.
- Autoclavable/Biohazard/Graduated/Leakproof† when used with Nalgene closure
Ordering Information:
To assure leakproof service, especially at speeds greater than 10,000 x g or when spinning hazardous materials, use Nalgene sealing cap Cat. No. DS3132-0024.
Includes:
Supplied with linerless, polypropylene screw closure for leakproof† performance during ordinary use.
Requires:
White polycarbonate tube adapter (see DS3147-0050 below) to centrifuge.
Recycling Information:
Nalgene reusable polypropylene(PP) and polypropylene copolymer (PPCO) centrifuge tubes are designed to last many spins under typical laboratory conditions. Yet, as with all durable products, they need to be retired and replaced eventually. These centrifuge tubes are recyclable in many communities. At end of product life, please wash and recycle your Nalgene PP and PPCO centrifuge tubes if services are available in your community.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 35 ml |
| Material | Polypropylene Copolymer |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Konisk |
| Bottenform | Konisk |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.