Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cylindrisk polypropentank med lock
Beskrivning
Motstå spänningssprickor och öka toleransen mot många organiska kemikalier med Thermo Scientific™ Nalgene™ Cylindrisk polypropentank med lock, ett ekonomiskt alternativ till tankar i rostfritt stål.
Beställningsinformation:
Fabriksinstallerade tappar finns tillgängliga. Nalgene tankliners, kat. nr 343050, säljs separat.
Notera:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt bör stödjas externt.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 13 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 33 cm |
| Typ | Tank med lock |
| Material | Polypropen |
| Kapacitet (engelska) | 15 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 56.8 L |
| Höjd (engelska) | 27 tum. |
| Höjd (metrisk) | 69 cm |
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.