Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cylindrisk polypropentank med lock
Produktkod. 10604602
Kapacitet (metrisk):
19 L
28 L
38 L
56.8 L
114 L
208 L
378 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10604602
Brand: Thermo Scientific™ 112000030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Motstå spänningssprickor och öka toleransen mot många organiska kemikalier med denna polypropentank med lock, ett ekonomiskt alternativ till tankar i rostfritt stål.
Motstå spänningssprickor och öka toleransen mot många organiska kemikalier med Thermo Scientific™ Nalgene™ Cylindrisk polypropentank med lock, ett ekonomiskt alternativ till tankar i rostfritt stål.
Autoklaverbara cylindriska tankar finns tillgängliga i storlekar från 19L till 378L med ett matchande lock för att avsevärt minska avdunstning och kontaminering.
Beställningsinformation:
Fabriksinstallerade tappar finns tillgängliga. Nalgene tankliners, kat. nr 343050, säljs separat.
Notera:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt bör stödjas externt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 18 tum
Diameter (metrisk) Yttre 45.7 cm
Typ Tank med lock
Material Polypropen
Kapacitet (engelska) 30 gal.
Kapacitet (metrisk) 114 L
Höjd (engelska) 30 tum
Höjd (metrisk) 76.2 cm
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.