Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotreservoarer av polypropen för engångsbruk
Beskrivning
Öka avgångstiden och analyseffektiviteten med Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotreservoarer av polypropen för engångsbruk. Med ett standardmikroplatteformat med 300 ml volym, minimerar den slingrande designen dödvolymen och har bafflar för att minska stänk. Den plattbottnade versionen är designad för att möta en mängd olika analysbehov i både manuella och automatiserade miljöer.
- Konstruerad bottendesign är mest effektiv med ett 96-brunnars format.
- Flat Bottom-design kan användas med enkel-, sex-, 12-, 96-, 384- och 1536-brunnsformat.
- Polypropenkonstruktionen tål robotvätskehantering, vilket gör det lättare att köra automatiserade analyser och ökar bortgångstiden.
- Reservoaren är kompatibel med de flesta robotarmar, plåtstaplare (hotell), plåtkranar och plattformskonfigurationer.
- Behållarens volym är 300 ml (345 ml brättekapacitet), med ingjutna graderingar var 100:e ml.
- Reservoaren är kapslingsbar för enkel automatiserad stapling och hantering.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Amerikanska nationella standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Färg | Naturlig |
| Kapacitet (metrisk) | 300 mL |
| Mått (L x B x H) | 3,4 x 5 x 1,75 tum. (86 x 128 x 43 mm) |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Reservoar |
| Höjd (engelska) | 1,75 tum |
| Höjd (metrisk) | 43 mm |
| Längd (engelska) | 3,4 tum. |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.