Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotreservoarer av polypropen för engångsbruk
Produktkod. 10373582
Bottenform:
Invecklad
Plan
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. 10373582
Brand: Thermo Scientific™ 12002301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka avgångstiden och analyseffektiviteten med dessa robotreservoarer av polypropen för engångsbruk, tillgängliga som standardmikroplattor med 300 ml volym.
Öka avgångstiden och analyseffektiviteten med Thermo Scientific™ Nalgene™ Robotreservoarer av polypropen för engångsbruk. Med ett standardmikroplatteformat med 300 ml volym, minimerar den slingrande designen dödvolymen och har bafflar för att minska stänk. Den plattbottnade versionen är designad för att möta en mängd olika analysbehov i både manuella och automatiserade miljöer.
  • Konstruerad bottendesign är mest effektiv med ett 96-brunnars format.
  • Flat Bottom-design kan användas med enkel-, sex-, 12-, 96-, 384- och 1536-brunnsformat.
  • Polypropenkonstruktionen tål robotvätskehantering, vilket gör det lättare att köra automatiserade analyser och ökar bortgångstiden.
  • Reservoaren är kompatibel med de flesta robotarmar, plåtstaplare (hotell), plåtkranar och plattformskonfigurationer.
  • Behållarens volym är 300 ml (345 ml brättekapacitet), med ingjutna graderingar var 100:e ml.
  • Reservoaren är kapslingsbar för enkel automatiserad stapling och hantering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfyller rekommendationen från American National Standards (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Mått (L x B x H) 3,4 x 5 x 1,75 tum. (86 x 128 x 43 mm)
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Typ Reservoar
Höjd (engelska) 1,75 tum
Höjd (metrisk) 43 mm
Längd (engelska) 3,4 tum.
Längd (metrisk) 86 mm
nr per ärende 40
Antal per förpackning 4
Bredd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 128 mm
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta
Bottenform Invecklad
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.