Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allmänt långtidsförvaring kryogena rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10543611
Kapacitet (metrisk):
1.0 mL
1,2 ml
1.2 mL
1,5 ml
2,0 ml
5,0 ml
15 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 25
Paket med 250
Paket med 500
Paket med 75
Förvara inte i flytande fas av kväve utan CryoFlex slang
Produktkod. 10543611
Brand: Thermo Scientific™ 50110020
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förvara inte i flytande fas av kväve utan CryoFlex slang
Förbättra aseptiska tekniker med dessa externt gängade kryogena rör för allmän långtidslagring, idealiska för forskning och allmän labbförvaring.
Förbättra aseptiska tekniker med utvändigt gängade Thermo Scientific™ Nalgene™ Allmänt långtidsförvaring kryogena rör. Dessa lagringsrör är idealiska för forskning och allmän laboratorielagring av högvärdiga och genomiska material ner till temperaturer för flytande kväve i ångfas.
Funktioner
  • Stora skrivområden rymmer mer skriftlig exempelinformation och graderingar för enkel visuell volymbedömning
  • Icke-cytotoxiska råvaror för ökad provsäkerhet och rör certifierade fria från Dnase och RNase för genomiska applikationer
  • Utvändig gängning förbättrar aseptisk teknik
  • Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
  • Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+°4 C) ner till ångfasen av flytande kväve
  • System 100 tuber erbjuder ett mer tätt förvaringsalternativ (10x10) för att spara värdefullt lagringsutrymme
  • Självstående rör för enkel användning på bänkskivan
  • Tomma, icke-sterila och oförslutna rör tillgängliga i bulk för mindre krävande applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Produkttyp Kryogen skruvtopp
Beskrivning Slang, icke-steril, utan tryck, 2,0 mL
Diameter (engelska) Yttre 0,5 tum
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 2,0 ml
Bottenform Konisk
Material Polypropen
Trådstil Utvändig
Längd (engelska) 1,87 tum.
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 1000
RNase fri Nej
Produktlinje Nalgene
Sterilitet Icke-steril
Graderad Nej
Anti-rotation Ja
Förpackningsmängd 1000/Cs.
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (engelska) 0.0676 oz.
Dnase Free Nej
Förslutningstyp Skruvlock
Tryckt Nej