Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Allmänt långtidsförvaring kryogena rör
Kapacitet (metrisk):
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
2,0 ml
5,0 ml
15 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 25
Paket med 250
Paket med 500
Paket med 75
Beskrivning
Förbättra aseptiska tekniker med utvändigt gängade Thermo Scientific™ Nalgene™ Allmänt långtidsförvaring kryogena rör. Dessa lagringsrör är idealiska för forskning och allmän laboratorielagring av högvärdiga och genomiska material ner till temperaturer för flytande kväve i ångfas.
Funktioner
- Stora skrivområden rymmer mer skriftlig exempelinformation och graderingar för enkel visuell volymbedömning
- Icke-cytotoxiska råvaror för ökad provsäkerhet och rör certifierade fria från Dnase och RNase för genomiska applikationer
- Utvändig gängning förbättrar aseptisk teknik
- Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
- Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+°4 C) ner till ångfasen av flytande kväve
- System 100 tuber erbjuder ett mer tätt förvaringsalternativ (10x10) för att spara värdefullt lagringsutrymme
- Självstående rör för enkel användning på bänkskivan
- Tomma, icke-sterila och oförslutna rör tillgängliga i bulk för mindre krävande applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 11.684 mm |
| Produkttyp | Kryogen skruvtopp |
| Beskrivning | Rör, sterilt, 1,0 ml |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,46 tum. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 1,0 ml |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Utvändig |
| Längd (engelska) | 1,5 tum |
| Visa mer |