Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Flaskor
Produktkod. 11339674
Kapacitet (metrisk):
4 L
Förpackning:
Bulkpack
Lab-pack
Tamper-evident band, Lab-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 11339674
Brand: Thermo Scientific™ 375024
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera kostnaden för rengöring, sterilisering och tillhörande valideringar med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Flaskor, idealiska för förvaring och transport av biologiskt material.
Eliminera kostnaden för rengöring, sterilisering och tillhörande valideringar med Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Biotainer™ Flaskor, idealiska för förvaring och transport av biologiskt material. Flaskor erbjuder utmärkt kemisk resistens och stöder lagringsförhållanden på -100 C °till +120 °C. Biotainers är certifierade sterila och redo att användas.
Nyckelfunktioner:
  • Silikonfodrad polypropen 38 mm stängningar för läckagesäkra† försäkran
  • Steriliserad med gammastrålning till en Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
  • Stöds av omfattande valideringsdokumentation
  • Lämplig för förvaring i förhållanden från -100 °C till +120 °C
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 L
Kapacitet (engelska) 135,3 oz.
Diameter (engelska) 5,6 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 28 mm
För användning med (applikation) Förvaring, Transport ​
Inkluderar Förseglingssäkert band runt halsen och stängning
Material HDPE
nr per ärende 24/Cs.
Antal per förpackning 8/Pk.
Förpackning Tamper-evident band, Lab-pack
Kvantitet 24 flaskor
Sterilitet Sterila
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till 120 °C
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, icke-cytotoxisk, USP <661> , Icke-pyrogen, FDA 21 CFR 177.1520
Förslutning ingår Ja
Mun Smal
Form Rund
Höjd (metrisk) 299 mm
Produkttyp Medialagringsflaska
Höjd (engelska) 11,77 tum.
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 143 mm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Arbetsflödessteg Upstream process solution storage. Upstream Validation
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.