Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Low-Profile Carboy
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10231901
Kapacitet (metrisk):
8 L
15 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10231901
Brand: Thermo Scientific™ 23230008
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For Use With: Dispense most liquids, including reagents, distilled water and titrants.; Closure Material: Polypropylene; Color: White
Create a compact, space saving, reagent dispensing bank using chemical-resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Low-Profile HDPE Lowboys. The low-profile design of these high density polyethylene lowboys fits into tight spaces on shelves and in refrigerators and can stack three high. Chemically compatible with most aqueous and alcohol lab liquids, including reagents, distilled water and titrants. Convenient integral carry handle for safe, easy transport. Made only from high quality, laboratory-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables.
Features:
  • Stack up to three high to save space on benchtop or in refrigerator
  • Contour handle allows easy one-handed carrying—even when full
  • Excellent chemical resistance—can tolerate strong acids and bases for a wide variety of solutions
  • Leakproof† construction means more secure samples
Includes:
Spigot and spigot closure and four acid-proof, pressure-sensitive labels
Note:
These tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, Nalgene advises customers to test bottles and closures under conditions of their planned applications. Nalgene bottles and carboys are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 L
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Vitt
För användning med (applikation) Dispense most liquids, including reagents, distilled water and titrants.
Material HDPE
Produkttyp Low-profile Carboy
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.