Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Sterile Carboy för engångsbruk
Produktkod. 10758851
Kapacitet (metrisk):
20 L
33 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10758851
Brand: Thermo Scientific™ 3422890050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Idealisk för förvaring av sterila vätskor och farmaceutiska/biotekniska produkter.; Stängningsmaterial: Polypropen; Färg: Vit; Sterilitet: Steril
Eliminera kostnader för städning, förberedelser och installation med färdiga att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Carboys för engångsbruk. Levereras sterila för engångsanvändning, högdensitetspolyetenkärlen är idealiska för förvaring av sterila vätskor och farmaceutiska/biotekniska produkter.
Funktioner
  • HDPE carboy med polypropen stängning
  • Sterila
  • Läcksäker†
Beställningsinformation
Fästbart handtag i rostfritt stål tillgängligt (kat. nr. 2229-0001)
Inkluderar
Stängning av polypropen (PP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certifikat och efterlevnad Matklassad, USP Klass VI, icke-cytotoxisk
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Innerhals 64 mm
Diameter (metrisk) Yttre 284 mm
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Förvaring, Transport ​
Höjd (metrisk) med stängning 502 mm
Material HDPE
nr per ärende 6/Cs.
Produkttyp Carboy med kran
Sterilitet Sterila
Arbetsflödessteg Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.