Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga cylindriska LLDPE-tankar med tappar
Beskrivning
Nalgene Heavy-Duty cylindriska LLDPE-tankar inkluderar en tapp av nåltyp installerad för avtappning. Spigot accepterar 5/8 tums ID-rör. Tankar erbjuds i storlekar från 19 till 208L.
Thermo Scientific™ Nalgene Heavy-Duty cylindriska LLDPE-tankar inkluderar en tapp av nåltyp installerad för avtappning. Denna tapp accepterar 5/8 tums ID-rör och finns i storlekar från 19L till 208L.
- Tanktapp av nåltyp Nalgene (Kat. nr. 6421) är installerad i tanken för att tillåta avtappning
- 5/8 tum. (15,9 mm) ID-slang
- Ger bra temperatur- och kemikaliebeständighet
- Får inte autoklaveras
Innehåller:
Tanklock ingår
Anmärkning:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt bör stödjas externt.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 22 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 55.9 cm |
| Typ | Tank med tapp |
| Material | LLDPE |
| Kapacitet (engelska) | 55 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 208 L |
| Höjd (engelska) | 36 tum. |
| Höjd (metrisk) | 91.4 cm |
- Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
- Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.