Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftig rektangulär LLDPE-tank med lock
Produktkod. 10779041
Kapacitet (metrisk):
8 L
20 L
30 L
38 L
50 L
60 L
120 L
160 L
Bredd (metrisk):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
Längd (metrisk):
20 cm
25 cm
30 cm
45 cm
61 cm
Höjd (metrisk):
20 cm
30 cm
36 cm
45 cm
61 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10779041
Brand: Thermo Scientific™ 141000010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidighet till en lägre kostnad än tankar i rostfritt stål.
Mångsidighet till en lägre kostnad än tankar i rostfritt stål. Slag- och nötningsbeständig Thermo Scientific™ Nalgene™ Kraftiga cylindriska LLDPE-tankar tål de flesta syror, alkoholer och baser. Erbjuds i storlekar från 19 till 208L.
Funktioner
  • Gjuten som ett stycke, inga sömmar
  • Nominell väggtjocklek är 5/32″ (3,97 mm)
  • Avtrappad fläns upptill ger förstärkning och grepp för lyft
  • Kan modifieras med fabriksmonterad tapp
  • Får inte autoklaveras
Notera:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt bör stödjas externt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Längd (engelska) 30,08 cm
Typ Tank med lock
Material LLDPE
Kapacitet (engelska) 8 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 L
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) 30 cm
  • Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
  • Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.