Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Round Carboy med tapp
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nalgene Runda LDPE Carboys är ikonen för utmatning och förvaring av labbvatten. Placera en vid varje handfat och varje arbetsstation för att förbättra din produktivitet. Carboys har en tappbov gjuten i ett stycke med carboy för bekvämlighet, styrka och läckagemotstånd. Lämplig för uppsamling och dispensering av destillerat vatten, syror och reagens. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
- Molded in graduations in 1 gal. and 5L increments for ease in dispensing
- Integral shoulder handles make lifting comfortable for four largest sizes
- Molded in spigot boss provides strength and leak resistance
- Leakproof†
Ordering Information:
Supplied with shoulder loop on 1 gal. (3.8L) size, shoulder handles on all other sizes. 1 gal. size is not graduated.
Includes:
Polypropylene spigot and screw closure with TPE gasket † The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Stängningsstorlek | 38-430 |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Runda Carboys m/Spigot |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 26 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 154 mm |
| För användning med (applikation) | Samla upp och dispensera destillerat vatten, syror och reagens |
| Visa mer |