Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-provflaskor med förslutning
Volym (metrisk):
5 ml
12 ml
18 ml
28 ml
50 ml
75 ml
Höjd (metrisk):
24,9 mm
35,6 mm
52,6 mm
70,9 mm
84,6 mm
107,3 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
23,6 mm
27,1 mm
37,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Förvara prover säkert i Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-provflaskor med förslutning, som har en friktionspassning, snäppförslutning och som inte spricker som glas- eller polystyrenflaskor.
Features:
- Straight sided vials allow easy access for filling and emptying
- Friction-fit closures are completely removable and snap in place for convenient vial access
- Translucent wall allows user to see if vials are filled or empty
- Low density polyethylene is impact resistant and shatterproof even at temperatures down to -100°C
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sample Vial LDPE 50mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 37,3 mm |
| Material | LDPE |
| Volym (metrisk) | 50 ml |
| nr per ärende | 144 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Produktlinje | Nalgene |
| Volym (metrisk) Totalt | 50 mL |
| Förslutningstyp | Friction-fit Snap Closure |
| Höjd (metrisk) | 70,9 mm |
| Visa mer |