Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-provflaskor med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10480421
Volym (metrisk):
5 ml
12 ml
18 ml
28 ml
50 ml
75 ml
Höjd (metrisk):
24,9 mm
35,6 mm
52,6 mm
70,9 mm
84,6 mm
107,3 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
23,6 mm
27,1 mm
37,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10480421
Brand: Thermo Scientific™ 62500005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover säkert i dessa LDPE-provflaskor med förslutning, som har en friktionspassning, snäppförslutning och kommer inte att splittras som glas.
Förvara prover säkert i Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-provflaskor med förslutning, som har en friktionspassning, snäppförslutning och som inte spricker som glas- eller polystyrenflaskor.
Features:
  • Straight sided vials allow easy access for filling and emptying
  • Friction-fit closures are completely removable and snap in place for convenient vial access
  • Translucent wall allows user to see if vials are filled or empty
  • Low density polyethylene is impact resistant and shatterproof even at temperatures down to -100°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Sample Vial LDPE 5mL
Diameter (metrisk) Yttre 23,6 mm
Material LDPE
Volym (metrisk) 5 ml
nr per ärende 144
Antal per förpackning 12
Produktlinje Nalgene
Volym (metrisk) Totalt 5 mL
Förslutningstyp Friction-fit Snap Closure
Höjd (metrisk) 24,9 mm
Kvantitet 144 Cases, 12 Pk.
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Typ Flaska