Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lätt cylindrisk LLDPE-tank med lock och tapp
Produktkod. 10606951
Kapacitet (metrisk):
18.9 L
28.4 L
37.9 L
56.8 L
113.6 L
208 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10606951
Brand: Thermo Scientific™ 541020010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett ekonomiskt alternativ till rostfritt stål Thermo Scientific™ Nalgene™ Lätt cylindrisk LLDPE-tank med lock och tapp ger utmärkt motståndskraft mot spänningssprickor.
Ett ekonomiskt alternativ till rostfritt stål Thermo Scientific™ Nalgene™ Lätt cylindrisk LLDPE-tank med lock och tapp ger utmärkt motståndskraft mot spänningssprickor och har en tapp installerad för avtappning. Idealisk för mindre rigorösa applikationer. Finns i storlekar från 5 till 55 gal. (19 till 208L).
  • Ungefärlig väggtjocklek: 0,09″ (2,4 mm)
  • Utrustad med Nalgene Nåltapp (kat. nr. 96423) för dispensering
  • Får inte autoklaveras
Notera:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt bör stödjas externt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 13 tum
Väggtjocklek 2.4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 33 cm
Typ Tank med lock och tapp
Material LLDPE
Kapacitet (engelska) 10 gal.
Kapacitet (metrisk) 37.9 L
Höjd (engelska) 20 tum
Höjd (metrisk) 50.8 cm
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Visa mer Visa mindre
  • Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
  • Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.