Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lätt cylindrisk LLDPE-tank med lock och tapp
Kapacitet (metrisk):
18.9 L
28.4 L
37.9 L
56.8 L
113.6 L
208 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ett ekonomiskt alternativ till rostfritt stål Thermo Scientific™ Nalgene™ Lätt cylindrisk LLDPE-tank med lock och tapp ger utmärkt motståndskraft mot spänningssprickor och har en tapp installerad för avtappning. Idealisk för mindre rigorösa applikationer. Finns i storlekar från 5 till 55 gal. (19 till 208L).
- Ungefärlig väggtjocklek: 0,09″ (2,4 mm)
- Utrustad med Nalgene Nåltapp (kat. nr. 96423) för dispensering
- Får inte autoklaveras
Notera:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt bör stödjas externt.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 30,08 cm |
| Väggtjocklek | 2.4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30.5 cm |
| Typ | Tank med lock och tapp |
| Material | LLDPE |
| Kapacitet (engelska) | 7,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 28.4 L |
| Höjd (engelska) | 18 tum |
| Höjd (metrisk) | 45.7 cm |
| nr per ärende | 1 |
| Visa mer |
- Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
- Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.